Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Artikelnummer. 12376397
Farve:
Blue
Brun
Green
Gul
Klar
Orange
Purple
Red
Silver
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12376397
Brand: Azpack™ 12376397
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Brun
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 370 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2