Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Artikelnummer. 12346397
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
12346397 Orange Pakke med 100
12356397 Sølv Pakke med 100
11398083 Sort Pakke med 100
11348093 Klar Pakke med 100
12306397 Rød Pakke med 100
12316397 Blå Pakke med 100
12326397 Gul Pakke med 100
12376397 Brun Pakke med 100
12336397 Grøn Pakke med 100
12366397 Lilla Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12346397 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12346397
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Tekniske data
Type Cable Tie
Materiale Nylon
Farve Orange
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 370 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Class V2