Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Artikelnummer. 12336397
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12336397 Grøn Pakke med 100
12356397 Sølv Pakke med 100
11398083 Sort Pakke med 100
11348093 Klar Pakke med 100
12306397 Rød Pakke med 100
12316397 Blå Pakke med 100
12326397 Gul Pakke med 100
12346397 Orange Pakke med 100
12376397 Brun Pakke med 100
12366397 Lilla Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12336397 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12336397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 DKK
    236.03 DKK / Pakke med 100
    Spare 34.97 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i forskellige størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbende baser -20 °C til 60 °C
  • Brandfarlighedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Grøn
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 370 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2