Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Artikelnummer. 12316397
Farve:
Blue
Brun
Green
Gul
Klar
Orange
Purple
Red
Silver
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12316397
Brand: Azpack™ 12316397
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Tekniske data
Type Cable Tie
Materiale Nylon
Farve Blue
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 370 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Class V2