Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Artikelnummer. 11398083
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11398083 Sort Pakke med 100
12356397 Sølv Pakke med 100
11348093 Klar Pakke med 100
12306397 Rød Pakke med 100
12316397 Blå Pakke med 100
12326397 Gul Pakke med 100
12346397 Orange Pakke med 100
12376397 Brun Pakke med 100
12336397 Grøn Pakke med 100
12366397 Lilla Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11398083 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11398083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    212.61 DKK / Pakke med 100
    Spare 26.39 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Sort
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 370 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2