Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Farve:
Blue
Brun
Green
Gul
Klar
Orange
Purple
Red
Silver
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Fås i assorterede størrelser og farver.
- Materiale - nylon
- Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
- Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kabelbinder |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Klar |
| Længde (metrisk) | 370 mm |
| Bredde (metrisk) | 4.8 mm |
| Dimensioner (L x B) | 370 x 4.8 mm |
| Trækstyrke (engelsk) | 22 kg |
| Mængde | 100/Pk. |
| Certificeringer/compliance | UL94 Klasse V2 |