Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 300 x 4,8 mm
Artikelnummer. p-8002409
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11388083 Sort Pakke med 100
11338093 Klar Pakke med 100
12356387 Orange Pakke med 100
12366387 Sølv Pakke med 100
12376387 Lilla Pakke med 100
12346387 Grøn Pakke med 100
12316387 Rød Pakke med 100
12326387 Blå Pakke med 100
12336387 Gul Pakke med 100
12386387 Brun Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11388083 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11388083
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 300 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Sort
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 300 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2