Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 300 x 4,8 mm
Artikelnummer. 12376387
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12376387
Brand: Azpack™ 12376387
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 300 x 4,8 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Tekniske data
Type Cable Tie
Materiale Nylon
Farve Lilla
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 300 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Class V2