Beskrivelse
- Højproteinbindende membraner er ideelle til filtrering eller sterilisering af ikke-proteinholdige biologiske opløsninger.
- Hydrofile membraner kræver i sagens natur ikke forfugtning— bruges til at filtrere vandige opløsninger og organiske opløsningsmidler.
- Tåler gentagen dampsterilisering.
- Nylon (polyamid) konstruktion
Hydrofile membraner kræver i sagens natur ikke forfugtning— bruges til at filtrere vandige opløsninger og organiske opløsningsmidler. Tåler gentagen dampsterilisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Bubble Point | 2.3 |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Flowhastighed | 20 ml/min./cm2 |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |