Få mere at vide
Fisherbrand™ Nylon Membran filter
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
0,22 μm
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bubble Point | 2 bar |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Mikrofilter |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 26,9 ml/min./ cm2 |
| Til brug med (applikation) | Steriliserende filtrering af vandige opløsninger, organiske opløsningsmidler, fjernelse af bakterier og partikler (blodglukose, serumkolesterol, lægemidler) |
| Gasflowhastighed | 3,2 l/min./ cm2 |
| Show More |