Få mere at vide
Fisherbrand™ Nylon Membran filter
Artikelnummer. 11745315 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22 μm
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11745315 0,22μ m 47 mm Pakke med 100
11714516 0,22 μm 13 mm Pakke med 200
11735315 0,22μ m 25 mm Pakke med 100
11724516 0,45 μm 13 mm Pakke med 200
11755315 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
11765315 0,45 μm 47 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11745315
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Naturlig hydrofil membran designet til at fugte jævnt ud og bevare sin overlegne styrke under brug i almindelig filtrering eller medicinske analyser.
  • Naturlig hydrofil membran
  • Designet til at fugte jævnt ud og bevare sin overlegne styrke under brug i almindelig filtrering eller medicinske analyser
  • Fleksibel, holdbar og rivefast
  • Autoklaveret ved 135 °C
  • Effektiv kemisk forenelighed med vandige og alkoholiske opløsninger og opløsningsmidler
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 3,4 bar
Farve Hvid
Filtertype Mikrofilter
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 9,9 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Steriliserende filtrering af vandige opløsninger, organiske opløsningsmidler, fjernelse af bakterier og partikler (blodglukose, serumkolesterol, lægemidler)
Gasflowhastighed 1,7 l/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (metrisk) 47 mm