Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Fordeler, 6 udtag
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Slangestørrelse:
1/2 tomme.
1/4 tommer
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af nylon til økonomiske generelle anvendelser.
- Giver god kemisk kompatibilitet.
- Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Samlet længde (engelsk) | 6,75 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 17.15 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -60 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54 °C |
| Slangestørrelse | 1/2 tomme. |
| Fjord | 1/2 tomme. NPT(F) |
| Udløbsport | 3/8 tommer NPT(F) |
| Bredde (metrisk) | 3.81 cm |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Vis mere |