Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han røradapter, pakke med 100 stk
Artikelnummer. 11740109
Trådstørrelse:
1/4 tommer NPT(M)
1/8 tommer NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11740109
Brand: Masterflex™ 3062532
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
  • Fittings med modhager er designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Kombiner disse enkle, økonomiske fittings med vores fleksible slanger til brug i dine lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi)
  • Fås i pakker med ti
Tekniske data
Oversigt Barb x NPT(M)-forbindelse
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Nylon
Slangestørrelse 1/4 tommer
Slange Barb 1/4 in.
Udløbsport 1/8 tommer NPT(M)
Port størrelse 1/4 tommer
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Trådstørrelse 1/8 tommer NPT(M)
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Han røradapter