Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Artikelnummer. p-8004327
Til brug med:
Han-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Passer til han-luer med integreret låsering til 1/8'' slangemodhage med bred boring
Passer til han-luer med låsering x 3/32 tommer slangemodhage
Passer til han-luer x han-luer-adapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15371171
Brand: Masterflex™ 4550533
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steriliserbar han-luer-fitting tilgængelig konfigureret med en række forskellige tilpasningsmuligheder. Cole-Parmer™ Nylon Han Luer Fitting har god kemikalieresistens.
  • God kemisk resistens
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Materiale Nylon
Til brug med Passer til han-luer med integreret låsering til 1/8'' slangemodhage med bred boring
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Han Luer Fitting