Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Til brug med:
Han-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Passer til han-luer med integreret låsering til 1/8'' slangemodhage med bred boring
Passer til han-luer med låsering x 3/32 tommer slangemodhage
Passer til han-luer x han-luer-adapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- God kemisk resistens
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Passer til han-luer x han-luer-adapter |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Han Luer Fitting |