Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Artikelnummer. 15279166
Til brug med:
Han-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Passer til han-luer med integreret låsering til 1/8'' slangemodhage med bred boring
Passer til han-luer med låsering x 3/32 tommer slangemodhage
Passer til han-luer x han-luer-adapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15279166
Brand: Masterflex™ 4550526
Steriliserbar han-luer-fitting tilgængelig konfigureret med en række forskellige tilpasningsmuligheder. Cole-Parmer™ Nylon Han Luer Fitting har god kemikalieresistens.
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Tekniske data
Materiale Nylon
Til brug med Han-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Emballagemængde 25 Pack
Produkttype Male Luer Fitting