Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Han Luer Fitting
Til brug med:
Han-Luer x 1/8 tomme Slangebarb
Passer til han-luer med integreret låsering til 1/8'' slangemodhage med bred boring
Passer til han-luer med låsering x 3/32 tommer slangemodhage
Passer til han-luer x han-luer-adapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Good chemical resistance
- Max temperature 455°F (235°C)
- Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Han-Luer x 1/8 tomme Slangebarb |
| Emballagemængde | 25 Pack |
| Produkttype | Male Luer Fitting |