Beskrivelse
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed. Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder.
- Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
- I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
- God kemisk resistens
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Hun-luer x 1/16'' slangemodhageadapter |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Inkluderer | For fleksible slanger reduceres flowturbulens, halvstive slanger |
| Produkttype | Luer Fitting |