Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Hun Luer Fitting
Artikelnummer. 11789609
Til brug med:
Hun luer x hun luer adapter
Hun-luer x 1/16'' slangemodhageadapter
Hun-luer x 1/4 til 28 tommer. UNF bundtætningsgevind
Hun-luer x 1/4'' slangemodhageadapter
Hun-luer x 1/8'' slangemodhageadapter
Hun-luer x 3/16'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11789609
Brand: Masterflex™ 4550576
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-Parmer™ Nylon Hun Luer Fitting er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed. Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder.
  • Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
  • I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
  • God kemisk resistens
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Nylon
Til brug med Hun-luer x 1/4 til 28 tommer. UNF bundtætningsgevind
Emballagemængde 25 stk
Inkluderer Slangemodhage med bred boring for forbedret væskebaneflow
Produkttype Luer Fitting