Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Hun Luer Fitting
Artikelnummer. 11715898 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
Hun luer x hun luer adapter
Hun-luer x 1/16'' slangemodhageadapter
Hun-luer x 1/4 til 28 tommer. UNF bundtætningsgevind
Hun-luer x 1/4'' slangemodhageadapter
Hun-luer x 1/8'' slangemodhageadapter
Hun-luer x 3/16'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11715898 Hun-luer x 1/8'' slangemodhageadapter Pakke med 25
11745818 Hun-luer x 1/16'' slangemodhageadapter Pakke med 25
11710089 Hun-luer x 1/4'' slangemodhageadapter Pakke med 25
11789609 Hun-luer x 1/4 til 28 tommer. UNF bundtætningsgevind Pakke med 25
11848621 Hun-luer x 3/16'' slangemodhageadapter Pakke med 25
11726148 Hun luer x hun luer adapter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11715898 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4550204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 DKK
    98.85 DKK / Pakke med 25
    Spare 14.15 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-Parmer™ Nylon Hun Luer Fitting er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed. Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder.
  • Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
  • I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
  • God kemisk resistens
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Spezifikation
Certificeringer/compliance ISO 9001
Materiale Nylon
Til brug med Hun-luer x 1/8'' slangemodhageadapter
Emballagemængde 25 stk
Inkluderer For fleksible slanger reduceres flowturbulens, halvstive slanger
Produkttype Luer Fitting
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.