Beskrivelse
- Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes og er 6-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre modstandsdygtighed over for manipulation
- Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed, og det specielle design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
- Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
- Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
- 1 nøgle medfølger til hver lås
- Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
- Brugerdefineret indtastning og kortlægning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | SFTY HÆNGELÅS STÅL 38MM SHA GRÅ 6/PAC |
| Farve | Grå |
| Dybde (metrisk) | 20.83 mm |
| Højde (metrisk) | 86.5 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 38.1 mm |
| Bredde (metrisk) | 38.5 mm |
| Materiale (Krop) | Forstærket Nylon |
| Materiale (bøjle) | Stål |