Få mere at vide
Brady™ Nylon Lockout Hasp
Artikelnummer. 10015359 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10015359 Orange Hver
1 options
Artikelnummer. 10015359 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 DKK
    112.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.48 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Dette ikke-ledende Nylon Lockout Hasp kan rumme op til 6 låse, tåler op til 450 kg, men vejer kun 30 g. Lockout Shackle passer i huller med en minimum diameter på 7 mm.
  • Lockout Shackle passer i huller med en minimum diameter på 7 mm.
Tekniske data
Produkttype Lockout Hasp
Alternativt varenummer IKKE LEDENDE LOCKOUT HASP
Farve Orange
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Dybde (engelsk) 0,433 tommer.
Dybde (metrisk) 11 mm
Oversigt Nylon Lockout Hasp
Diameter (engelsk) Sjækle 0,354 tommer
Diameter (metrisk) 7 mm
Diameter (metrisk) sjækle 9 mm
Dimensioner (D x B x H) 11 x 40.74 x 178 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 7.008 tommer.
Højde (metrisk) 178 mm
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) 20 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +135 °C
Vægt (metrisk) 1 kg
Bredde (engelsk) 1.604 tommer.
Bredde (metrisk) 40.74 mm