Få mere at vide
Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Polyamid handsker
Artikelnummer. 15962102
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
12 par
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15962102 Større 12 par
12961135 X-Large 1 par
12382209 Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15962102 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. C357090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver god modstandsdygtighed over for slid og små risici for knivskæring. Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Polyamidhandsker er ideelle til håndtering og montering af let skarpe og glatte genstande.
  • Prikker på håndflade og fingre for bedre greb
  • Tekstilforing lavet af højelasticitet polyamidtråd
  • Fine, strækbare og behagelige sømme
  • Strikket med en sømløs non-stop proces
  • Fnugfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale PVC
Farve Hvid med blå prikker
Udvendig finish Fully Textured
Hånd Specific
Materiale PVC
Produkttype Mechanical Protection Gloves
Størrelse Større
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Polyamid
Modstandsdygtig overfor Slid og små snit
Længde (metrisk) 260 mm