Få mere at vide
Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Polyamid handsker
Artikelnummer. 12961135
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
12 par
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12961135 X-Large 1 par
15962102 Større 12 par
12382209 Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12961135 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. C357100
Forventet forsendelse: 30-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Giver god modstandsdygtighed over for slid og små risici for knivskæring. Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Polyamidhandsker er ideelle til håndtering og montering af let skarpe og glatte genstande.
  • Prikker på håndflade og fingre for bedre greb
  • Tekstilforing lavet af polyamidtråd med høj elasticitet
  • Fine, strækbare og behagelige sting
  • Strikket med en sømløs, uafbrudt proces
  • Fnugfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale PVC
Farve Hvid med blå prikker
Størrelse X-Large
Handske manchet stil Strik
Liner materiale Polyamid
Modstandsdygtig overfor Abrasion og små snit
Længde (metrisk) 260 mm