Få mere at vide
Ansell Edmont™ Picolon Confort™ Polyamide Gloves
Artikelnummer. 12647636 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
7, Small
Artikelnummer. Størrelse
12647636 7, Small
1 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12647636
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Providing good resistance to abrasion and small blade cut hazards. Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamide Gloves are ideal for the handling and assembly of slightly sharp and slippery objects.
  • Dots on palm and fingers for better grip
  • Textile liner made of high elasticity polyamide thread
  • Fine, stretchable and comfortable stitches
  • Knitted with a seamless non-stop process
  • Lint-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Seamless Knit
Farve White, Blue
Størrelse 7, Small
Mængde 1 per pack