Få mere at vide
Nitritex™ BioClean HalfFingers™ Nylon Underhandske
Artikelnummer. 15278158
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15278158 Hvid 200 par
1 options
Artikelnummer. 15278158 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BGHF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00 DKK
    1897.04 DKK / 200 par
    Spare 92.96 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tætsiddende, bløde og behagelige fingerløse underhandsker. Nitritex™ BioClean HalfFingers™ Nylon Underhandske er designet til at give en behagelig og taktil barriere mellem huden og handsken over længere perioder.
  • Fri for fingre og tommelfingre for maksimal taktilitet
  • Blød barriere mellem hud og handske
  • Behagelig over længere perioder
  • 100% strikket nylon, 280 denier
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001: 2008
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015 og PPER 2016/425 Modul D
Klassifikation ISO Klasse 4
Konstruktion Sømløs strik
Farve Hvid
Udvendig finish Strikket
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Størrelse Universel
Sterilitet Ikke steril
Finger stil Halvfinger/spidsløs
Handske manchet stil Cinched
Emballagetype Taske
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Længde (metrisk) 145 mm