Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Hun Luer Fitting
Artikelnummer. p-8004325
Til brug med:
Hun-Luer x 1/8 tomme Bred slangeåbning
Hun-Luer x 3/32 tommer Bred slangeåbning
Passer til hun luer x 1/8-27 NPT tråd albue
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15101425
Brand: Masterflex™ 4550203
Brug disse lavprofilslange modhager med halvstive rør som nylon, polyethylen og polypropylen. Nylon Luer-hunfittings har en slangemodhage med glat boring for at reducere flowturbulens og risiko for ledningskontamination.
  • Standard hose barb for use with flexible tubing
  • Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
  • Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Specifications
Materiale Nylon
Til brug med Hun-Luer x 3/32 tommer Bred slangeåbning
Emballagemængde 25 Pack
Produkttype Female Luer Fitting