Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Hun Luer Fitting
Artikelnummer. 15351161
Til brug med:
Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb
Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb
Passer til hun luer x 1/8-27 NPT tråd albue
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15351161
Brand: Masterflex™ 4550205
Brug disse lavprofilslange modhager med halvstive rør som nylon, polyethylen og polypropylen. Nylon Luer-hunfittings har en slangemodhage med glat boring for at reducere flowturbulens og risiko for ledningskontamination.
  • Standard hose barb for use with flexible tubing
  • Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
  • Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Tekniske data
Materiale Nylon
Til brug med Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb
Emballagemængde 25 Pack
Produkttype Female Luer Fitting