Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Hun Luer Fitting
Til brug med:
Hun-Luer x 1/8 tomme Bred slangeåbning
Hun-Luer x 3/32 tommer Bred slangeåbning
Passer til hun luer x 1/8-27 NPT tråd albue
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Standard slangemodhage til brug med fleksible slanger
- Slangemodhage med glat boring for at reducere flowturbulens og risiko for ledningsforurening
- Slangemodhage med bred boring for forbedret væskebaneflow
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Passer til hun luer x 1/8-27 NPT tråd albue |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Kvinde Luer Fitting |