Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Hun Luer Fitting
Til brug med:
Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb
Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb
Passer til hun luer x 1/8-27 NPT tråd albue
Passer til hun-luer x 3/32'' slangemodhageadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Standard hose barb for use with flexible tubing
- Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
- Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb |
| Emballagemængde | 25 Pack |
| Produkttype | Female Luer Fitting |