Få mere at vide
Brady™ Nylon Economy Multi-Pole Breaker Lockout
Artikelnummer. 11716785 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Nylon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11716785 Nylon Hver
1 options
Artikelnummer. 11716785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805814
På lager
De Nylon Economy Multi-Pole Breaker Lockout er en økonomisk løsning, designet til at passe til multi-polet afbrydere.
  • En økonomisk løsning, designet til at passe til flerpolede afbrydere.
Tekniske data
Produkttype Circuit Breaker Lockout
Alternativt varenummer BL03
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance ANSI STANDARD Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Oversigt Economy Multi-Pole Breaker Lockout
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Dimensioner (D x B x H) 20.57 x 66.04 x 47.50 mm
Dimensioner (L x B) 64.90 x 47.50 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Til brug med (udstyr) Flerpolede afbrydere
Højde (engelsk) 1,87 tommer.
Højde (metrisk) 47.5 mm
Materiale (bøjle) Nylon
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Bredde (metrisk) 66.04 mm