Få mere at vide
Brady™ Nylon Cloth Wrap-around Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11588943
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
101,6 mm
Højde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
63,5 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
15,9 mm
66,7 mm
104,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
11588943 12,7 mm 12,7 mm Firkant 15,9 mm 1 rulning
11508943 101,6 mm 25,4 mm Rektangel 104,8 mm -
11598933 25,4 mm 63,5 mm Rektangel 66,7 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11588943 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018510
Nylon cloth wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces, such as wire and cable.
  • Polyamide-coated nylon cloth material with permanent acrylic adhesive
  • Thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40°F to 193°F (-40°C to 90°C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Matte
Materiale Nylon Cloth (B-499)
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Equipment and Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 Labels
Form Firkant
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,9 mm
Trådmåler 22 AWG to 16 AWG
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm