Få mere at vide
Brady™ 25 mm lille kerne Nylon Stoftråd og Laboratorie Thermo Transfer Labels
Artikelnummer. 13157206 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13157206 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 13157206 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00 DKK
    2633.90 DKK / 1 ruller
    Spare 46.10 DKK
    1% Slukket
På lager
Printbare etiketter i nylon til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Generel identifikation, Laboratoriemærkning, Lagermærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1000 etiketter/rulle
Mængde 1000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.40 mm
Dimensioner (L x B) 12.45 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,49 tommer
Længde (metrisk) 12.45 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 12.45 mm
Alternativt varenummer BPT-659-499