Få mere at vide
Brady™ Nylon Cloth Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11598614
Skift visning
Bredde (metrisk):
15 mm
16 mm
20 mm
Højde (metrisk):
5,1 mm
8 mm
9 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
8,2 mm
11,2 mm
12,2 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
11598614 20 mm 8 mm 11,2 mm 1 rulning
11509893 16 mm 5,1 mm 8,2 mm -
11568634 15 mm 9 mm 12,2 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11598614 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 217000
Nylon cloth labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
This material is UL approved with its respective ribbon.
  • TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Yellow
Slutte Matte
Materiale Nylon Cloth (B-499)
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Equipment and Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 11,2 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Højde (metrisk) 8 mm