Få mere at vide
Brady™ Nylon Udskrivbare etiketter
Artikelnummer. 11533554 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
12,70 mm
36,50 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11533554 12,7 mm 36,50 mm 1 pakke
10766063 25,4 mm 12,70 mm 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11533554 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    952.00 DKK
    932.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.48 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Etiketter pr. række 13
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1014 Etiketter/Pk.
Mængde 1014 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 36.5 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 1,44 tommer
Længde (metrisk) 36.5 mm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.70 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1,44 tommer
Højde (metrisk) 36,50 mm
Højde (metrisk) printbart område 36.50 mm
Alternativt varenummer LAT-38-799-1