Få mere at vide
Brady™ Nylon Udskrivbare etiketter
Artikelnummer. 11845375
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
36,50 mm
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 pakke
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Form unitSize
11845375 25,4 mm 36,50 mm Rektangel 1 pakke
11513554 20,32 mm 36,50 mm Rektangel -
11509393 12,7 mm - Rund 1 pakke
11583544 25,4 mm 9,53 mm Rektangel -
10315222 12,7 mm 19,05 mm Rektangel 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11845375 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029682
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Generel identifikation, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1008 Etiketter/Pk.
Mængde 1008 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 25.4 x 36.50 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (LxB) 36.5 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1.437 tommer.
Længde (metrisk) 36.5 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1.44 in.
Højde (metrisk) 36,50 mm
Højde (metrisk) printbart område 36.50 mm
Alternativt varenummer LAT-39-799-1