Få mere at vide
Brady™ Nylon Udskrivbare etiketter
Artikelnummer. 11583544
Bredde (metrisk):
12,7 mm
12.7 mm
20.32 mm
25.4 mm
Højde (metrisk):
9.53 mm
19,05 mm
36.50 mm
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11583544
Brand: Brady™ 029675
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Mærkning af printplader, generel identifikation, laboratoriemærkning, mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 10150 Etiketter/Pk.
Mængde 10,150 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (LxB) 9.53 x 25.40 mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Længde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0.375 in.
Højde (metrisk) 9.53 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer LAT-8-799-10