Få mere at vide
Brady™ Nylon Udskrivbare etiketter
Artikelnummer. 11513554
Skift visning
Højde (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
36,50 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 pakke
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Form unitSize
11513554 36,50 mm 20,32 mm Rektangel -
11509393 - 12,7 mm Rund 1 pakke
11583544 9,53 mm 25,4 mm Rektangel -
10315222 19,05 mm 12,7 mm Rektangel 1 pakke
11845375 36,50 mm 25,4 mm Rektangel 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11513554 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029678
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 22.86 mm
Etiketter pr. række 9
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1026 Etiketter/Pk.
Mængde 1026 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 36.5 x 20.32 mm
Længde (engelsk) 1.437 tommer.
Længde (metrisk) 36.5 mm
Bredde (engelsk) 0,8 tommer.
Bredde (metrisk) 20,32 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 20.32 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1,437 tommer
Højde (metrisk) 36,50 mm
Højde (metrisk) printbart område 36.50 mm
Alternativt varenummer LAT-37-799-1