Få mere at vide
Brady™ Nylon Udskrivbare etiketter
Artikelnummer. 11509393 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Højde (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
36,50 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Form Pakningsstørrelse Højde (metrisk)
11509393 12,7 mm Rund 1 pakke -
11513554 20,32 mm Rektangel - 36,50 mm
11583544 25,4 mm Rektangel - 9,53 mm
10315222 12,7 mm Rektangel 1 pakke 19,05 mm
11845375 25,4 mm Rektangel 1 pakke 36,50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11509393 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 089406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 DKK
    971.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.09 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare nylonstofetiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) Laser printere
Etiketter pr. række 12
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 2688 Etiketter/Pk.
Mængde 2688 Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 12.7 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 4.92 yd.
Længde (metrisk) 4.5 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer LAT-61-799-2.5