Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til bærbare etiketprintere
Højde (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredde (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Beskrivelse
Nylon stofetiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere.
- Aggressiv, permanent klæbemiddel
- Udstansede etiketter
- Til lave temperaturer, såsom i frysere eller flydende nitrogen
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærke |
| Farve | Sort på hvidt |
| Til brug med (udstyr) | Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19 mm |
| Højde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 12,7 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0065 in |
| Vis mere |