Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til bærbare etiketprintere
Artikelnummer. 17663205
Højde (metrisk):
12.7 mm
19 mm
Bredde (metrisk):
19 mm
25.4 mm
38.1 mm
50.8 mm
Artikelnummer. 17663205
Brand: Brady™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbare nylonstofetiketter til bærbare etiketprintere, velegnet til lave temperaturer.
Nylon stofetiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere.
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel
  • Udstansede etiketter
  • Til lave temperaturer, såsom i frysere eller flydende nitrogen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Mærke
Farve Sort på hvidt
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter
Materiale Nylon Klæde
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19 mm
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Klæbende type Permanent akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke steril
Slutte Mat
Format Patron, etiket
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Mængde 91
Alternativt varenummer M21-136-499