Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til bærbare etiketprintere
Artikelnummer. 17653205
Højde (metrisk):
12.7 mm
19 mm
Bredde (metrisk):
19 mm
25.4 mm
38.1 mm
50.8 mm
Artikelnummer. 17653205
Brand: Brady™ 152092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbare nylonstofetiketter til bærbare etiketprintere, velegnet til lave temperaturer.
Nylon stofetiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere.
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel
  • Udstansede etiketter
  • Til lave temperaturer, såsom i frysere eller flydende nitrogen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Mærke
Farve Sort på hvidt
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter
Materiale Nylon Klæde
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19 mm
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Klæbende type Permanent akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke steril
Slutte Mat
Format Patron, etiket
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Mængde 121
Alternativt varenummer M21-18-499