Beskrivelse
Nylon stofetiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere.
- Aggressiv, permanent klæbemiddel
- Udstansede etiketter
- Til lave temperaturer, såsom i frysere eller flydende nitrogen
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærke |
| Farve | Sort på hvidt |
| Til brug med (udstyr) | Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 25,4 mm |
| Højde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 12,7 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0065 tommer |
| Vis mere |