Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til bærbare etiketprintere
Artikelnummer. 17633205 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredde (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk)
17633205 12,7 mm 19 mm
17643205 12,7 mm 25,4 mm
17663205 19 mm 38,1 mm
17673205 19 mm 50,8 mm
17653205 19 mm 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17633205 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    255.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.28 DKK
    5% Slukket
På lager
Autoklaverbare nylonstofetiketter til bærbare etiketprintere, velegnet til lave temperaturer.
Nylon stofetiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere.
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel
  • Udstansede etiketter
  • Til lave temperaturer, såsom i frysere eller flydende nitrogen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Mærke
Farve Sort på hvidt
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter
Materiale Nylon Klæde
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12,7 mm
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Klæbende type Permanent akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke steril
Slutte Mat
Format Patron, etiket
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Mængde 140
Alternativt varenummer M21-11-499