Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til M710, M610, M611
Dimensioner (LxB):
5,08 x 16 mm
9 x 15 mm
Beskrivelse
- Mat, hvidt polyamidbelagt, nylonstofmateriale
- Permanent akrylklæber
- Udskrivbar termisk transfer
- Driftstemperatur på -40 °C til +90 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Vis mere |