Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til M710
Artikelnummer. 17877934
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,7 x 22,86 mm
5 x 16 mm
9 x 15 mm
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel
Rektangel med cirkel
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Form
17877934 12,7 x 22,86 mm Hvid Rektangel med cirkel
17818094 5 x 16 mm Gul Rektangel
17897934 9 x 15 mm Gul Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17877934 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311980
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Etiketprinter Etiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Etiketter til M710-etiketprinteren
  • Dette materiale er UL godkendt med dets respektive farvebånd
  • Mat, hvidt, polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • Driftstemperatur på -40 °C til +90 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel med cirkel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 12,7 x 22,86 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 22.86 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer M7-126-499