missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Nylon Cloth Labels for M611 and BMP61
Beskrivelse
This material is UL approved with its respective ribbon.
- TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Yellow |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Nylon Cloth (B-499) |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Equipment and Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking |
| Til brug med (udstyr) | BMP™61 and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?