Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere
Artikelnummer. 15726879
Skift visning
:
Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere; Farve: Hvid; Klæbemiddeltype: Permanent akryl; Materiale: Nylon Stof (B-499); Højde (metrisk): 25,4 mm; Bredde (metrisk): 12,7 mm
Artikelnummer.
15726879 Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere; Farve: Hvid; Klæbemiddeltype: Permanent akryl; Materiale: Nylon Stof (B-499); Højde (metrisk): 25,4 mm; Bredde (metrisk): 12,7 mm
1 options
Artikelnummer. 15726879 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361672
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyamidbelagte nylonstofetiketter til B33-serien.
  • Til brug med autoklave, fryser, flydende nitrogen
  • Permanent akryl
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klud (B-499)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Udstyr og elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™33, BradyPrinter i3300 og BradyPrinter i5300 etiketprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 15.7 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.4 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.10 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer B33-611-499