Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere
Beskrivelse
- Til brug med autoklave, fryser, flydende nitrogen
- Permanent akryl
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Nylon Klud (B-499) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |