Få mere at vide
Brady™ Nylon Stofetiketter
Dimensioner (LxB):
20.00 x 7.95 mm
Beskrivelse
- Etiketter til M610, BMP61, M611 Thermal Transfer bærbare printere.
- Bemærk venligst: Dette materiale er UL godkendt med dets respektive farvebånd.
- Disse dele kan også printes på BMP™ 71 Labelprinter og M710 printer, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT) bruges.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Oversigt | M710 BMP71 M610 BMP61 M611 Nylon Stofetiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon |
| Printbare sider | Front |
| Vis mere |