Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Klemmer til sanitetsarmaturer
Bredde (metrisk):
12,7 til 19,05 mm
25,4 til 38,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Oprethold sanitære forhold med disse klemmer. Cole-Parmer™ Nylon Klemme til sanitetsarmaturer har fremragende kemikalieresistens og lavt udvaskelige egenskaber.
- Lave udvaskelige egenskaber
- Steriliser med ethylenoxid (ETO)
- Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | Tri-Clamp™ Montering |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (metrisk) | 12,7 til 19,05 mm |
| Produkttype | Rørklemme |